Learn More
Labcon™ SuperClear™ 5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschlüssen
GREENER_CHOICE
Diese Mikrozentrifugenröhrchen für Probengewinnung und -transport werden mit geformten, Elastomer-Ringschraubverschlüssen geliefert.
Marke:  Labcon™ 3813-870-008-9
Artikelnummer. 17567926
  • 198.64 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Integrale geformte Elastomerdichtung
  • Mit geformten Graduierungen und Beschriftungsfläche
  • ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
  • Nach IATA 95 kPa zertifiziert und konform mit den Normen für Versandrohre USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 und IATA DGR UN3373 PI650 sowie den Verpackungsanweisungen für diagnostische und infektiöse Proben
  • Zentrifugation bis 12.000 x g
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Autoklavierbar (mit aufgesetzten Kappen)
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
USP-Klasse VI
5 ml
Polypropylenharz
500/Packung
500 Röhrchen/Packung, 2 Packungen/Karton.
Yes
Autoklavierbar
Yes
Schraube
Yes
Yes
Polypropylene
Single-use
1000/Karton
500 Tubes/Bag, 2 Bags/Cs.
Non-sterile
Yes
15,2 mm
Conical (Self-standing)
Yes
60,2 mm
12,000 x g
Name des Produkts
Labcon™ SuperClear™ 5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschlüssen > Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschlüssen; Fassungsvermögen (metrisch): 5 ml; Art des Verschlusses: Schraubverschluss; Länge (metrisch): 15,2 mm; Höhe (metrisch): 60,2 mm; Material: Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI