Learn More
R&D Systems™ Proteome Profiler Human Phospho-Kinase Array Kit
Contains 4 sets of 2 membranes - each spotted in duplicate with antibodies against 37 different kinases and 2 related total proteins
Marke:  R&D Systems™ ARY003C
852.15 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24247" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18057641
  • 897.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Analyzing the phosphorylation profiles of kinases and their protein substrates is essential for understanding how cells recognize and respond to changes in their environment. The Human Phospho-Kinase Array is a rapid, sensitive, and economical tool to simultaneously detect the relative levels of phosphorylation of 37 kinase phosphorylation sites and 2 related total proteins without performing numerous immunoprecipitations and Western blots. Each capture antibody was carefully selected using cell lysates prepared from cell lines known to express the target protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Store the unopened product at 2 - 8°C. Do not use past expiration date.
1 Kit
Human
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für Life-Science-Produkte, die Ihre Forschung und Innovation voranbringen.
    Aktionscode: 24247
    Gültig bis zum2025-04-30
    Neues Angebot
    Sparen bis zu 52%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Proteome Profiler Human Phospho-Kinase Array Kit > 1 Kit