Learn More
Labcon SuperClear™ freistehende 2,0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Freistehende Röhrchen mit eingegossenen Graduierungen und Beschriftungsbereich.
Marke: Labcon 3620-870-000-9
41.60 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss
- Freistehende Röhrchen
- Mit eingegossenen Graduierungen und Beschriftungsbereich
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Zentrifugieren bis 20.000 g
- Tiefkühlbar bis -80 °C; autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Autoklavierbar | |
Naturfarben | |
Zentrifugation | |
2,0 ml | |
Unsteril | |
Ja | |
20.000 RZB |
Ohne Verschlusskappen | |
2,0 ml | |
Polypropylenharz | |
500 Röhrchen/Beutel/10 Beutel/Karton | |
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch) | |
SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen | |
Not Included |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen