Learn More
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Culture Tubes
For cell culture and general laboratory use
Marke:  Labcon 3311-800-000-9
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17285704
  • 74.25 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kulturröhrchen
  • Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Versiegelung mit Stopfen oder Verschlüssen mit zwei Positionen
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
12 mm
Kulturröhrchen
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
Naturfarben
Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
1000/Packung
Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
Unsteril
ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
3000 RCF
Autoklavierbar
Nicht enthalten
75 mm
Ja
12 mm
SuperClear™
5 mL
Name des Produkts
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Culture Tubes > Nicht im Lieferumfang enthalten; Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI; 1.000/Packung; naturfarben