Learn More
Labcon SuperClear™ 1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Mit eingegossenen Graduierungen und Beschriftungsbereich
Marke:  Labcon 3610-870-000-9
41.55 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24328" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16624112
  • 45.55 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss
  • Die Verschlüsse sind mit einem integrierten Ethylen-Propylen-O-Ring versehen
  • Mit eingegossenen Graduierungen und Beschriftungsbereich
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Zentrifugieren bis 20.000 x g
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Autoklavierbar
  • Hergestellt in den USA
Specifications
Specifications
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
1,5 ml
Polypropylenharz
500 / Beutel/10 Beutel / Karton
Unsteril
Ja
20.000 RZB
Autoklavierbar
Naturfarben
Zentrifugation
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch)
SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen
Not Included
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
View accessory products
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Labcon SuperClear™ 1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen > 500 pro Beutel/10 Beutel pro Karton