Learn More
Labcon SuperClear™ freistehende1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Zentrifugieren bis 20.000 x g
Marke: Labcon 3651-875-000-9
161.50 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mikrozentrifugenröhrchen
- Ausführung mit Schraubverschluss
- Freistehend
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Zentrifugieren bis 20.000 x g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
1,5 ml | |
Polypropylenharz | |
50 Röhrchen / Beutel/10 Beutel / Pkg./10 Pkg. / Karton | |
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch) | |
SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen | |
Attached Cap |
Autoklavierbar | |
Naturfarben | |
Zentrifugation | |
1,5 ml | |
Steril | |
Nein | |
20.000 RZB |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon SuperClear™ freistehende1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen > 50 Röhrchen pro Beutel/10 Beutel pro Packung/10 Packungen pro Karton
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur