Learn More
Thermo Scientific™ SuperBlock™ Blocking Buffer, blotting
Thermo Scientific SuperBlock Blocking Buffer, blotting is an optimized PBS solution containing a protein that provides incredibly fast and effective blocking for western blot analysis.
283.00 € - 297.00 €
Spezifikation
Produkttyp Blockierungspuffer
Menge 1 l
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Produktlinie SuperBlock™
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Puffer Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Puffer Preis Menge & Verfügbarkeit  
10781195
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
37517
PBS
283.00 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10678654
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
37537
TBS
297.00 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific SuperBlock Blocking Buffer, blotting is an optimized PBS solution containing a protein that provides incredibly fast and effective blocking for western blot analysis. Blocking micro-plates, membranes, or tissues with SuperBlock buffer yields a high signal-to-noise ratio in most detection systems.
Features of SuperBlock Blocking Buffer, blotting include:
Fast—block membranes in 5 to 10 minutes
Flexible—guaranteed to be biotin-free for use with streptavidin system
Low background—the non-serum protein solution yields a high signal-to-noise ratio
Stable—store buffer at 4°C for one year; store blocked plates dry for up to 12 months
Blocking micro-plates, membranes, or tissues with SuperBlock buffer yields a high signal-to-noise ratio in most detection systems. The protein-based formulation does not contain any immunoglobulins, albumin, or endogenous biotin, making it compatible in many situations where traditional blocking agents fail. The buffer is especially effective at blocking coated polystyrene microplates (96-well plates) and stabilizing them for drying and storage for later use.
Spezifikation
Spezifikation
Blockierungspuffer
Flüssig
SuperBlock™
Einfach aufgereinigtes Protein
1 l
Western Blot
1X
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SuperBlock™ Blocking Buffer, blotting