Learn More
Thermo Scientific™ SuperBlock™ Blocking Buffer, blotting
Artikelnummer. 10678654 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
SuperBlock (PBS) Blockierpuffer, Trockenmischung
SuperBlock (TBS) Blockierpuffer zum Blotting
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 10678654
Marke: Thermo Scientific™ 37537
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Thermo Scientific SuperBlock Blocking Buffer, blotting is an optimized PBS solution containing a protein that provides incredibly fast and effective blocking for western blot analysis.
Thermo Scientific SuperBlock Blocking Buffer, blotting is an optimized PBS solution containing a protein that provides incredibly fast and effective blocking for western blot analysis. Blocking micro-plates, membranes, or tissues with SuperBlock buffer yields a high signal-to-noise ratio in most detection systems.
Merkmale von Superblock Blockierungspuffer, Blotting:
Schnell – Blockierung von Membranen in 5 bis 10 Minuten
Flexibel – garantiert Biotin-frei für die Verwendung mit Streptavidin-System
Niedriges Hintergrundsignal – die Nicht-Serumproteinlösung liefert ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis
Stabil – Puffer kann bei 4 °C ein Jahr gelagert werden; blockierte Platten bis zu 12 Monate trocken lagern
Blockieren Sie Mikrotiterplatten, Membranen oder Gewebe mit einem SuperBlock Puffer, um in den meisten Nachweissystemen ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis zu erzielen. Die Protein-basierte Formulierung enthält keine Immunglobuline, Albumin oder endogenes Biotin und kann demzufolge in vielen Situationen eingesetzt werden, in denen herkömmliche Blocker versagen. Der Puffer ist besonders effektiv beim Blockieren beschichteter Polystyrol-Mikrotiterplatten (96-Well-Platten) und ihrer Stabilisierung zum Trocknen und Lagern für den späteren Gebrauch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Blockierungspuffer
Beschreibung SuperBlock (TBS) Blockierpuffer zum Blotting
Konzentration 1X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie SuperBlock
Menge 1 l