Learn More
Bollé Safety Vollsichtbrille Autoklavierbar für die mehrfachnutzung
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Durchscheinend
Beschreibung
Das Design unserer Schutzbrillen ermöglicht die Nutzung über allen gängigen Korrektionsbrillen und sorgt für verbesserten Augenschutz und bessere Sicht. Rinne zum flüssigkeitstransportINDIREKTE BELÜFTUNG DES OBEREN RAHMENS; VERSCHLOSSEN AN DER UNTERSEITETragen einer Atemschutz-Halbmaske möglichBeschichtung PLATINUM (kratzfest und beschlagfrei)
Spezifikation
Spezifikation
Objektivtyp | Platinum |
Produkttyp | Goggles |
Rahmenfarbe | Durchscheinend |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | TPR |
Frame Type | Direct ventilated on the upper part and sealed on the bottom |
Sterilität | Sterile |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bollé Safety Vollsichtbrille Autoklavierbar für die mehrfachnutzung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur