Learn More
Bollé Safety Durchsichtige Overall-Schutzbrille Artikelnummer.: 12697723
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bollé Safety Durchsichtige Overall-Schutzbrille
Artikelnummer. 12697723
Overall Autoklav
Click to view available options
Modell:
Overall Autoklav
Overall rein
Artikelnummer. 12697723
Marke: Bollé Safety COVACLAVE
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Schutzbrille wurde speziell für den höchsten Komfort und optimalen Schutz in kontrollierten Umgebungen oder empfindlichen und sterilen Umgebungen wie Apotheken, Mikroelektronik und Operationssälen entwickelt.
Overall Autoklav:
  • Hohe Beschlagfestigkeit
  • Autoklavierfähiges Produkt
  • Überlaufrinne für Flüssigkeiten
  • Platinbeschichtung: kratzfest und beschlagfrei
Coverall Clean:
  • Kann durch Gamma-, Beta-Bestrahlung oder Etylenoxid-Sterilisation sterilisiert werden.
  • Einwegartikel
  • Überlaufrinne für Flüssigkeiten
  • PLATINUM LITE, Antifog-Beschichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Linsenfärbung Transparent
Produkttyp Schutzbrillen
Rahmenfarbe Weiß
Modell Overall Autoklav
Anzahl pro Packung Je 1
Gewicht (metrisch) 79 g
Material Polycarbonat
Rahmenmaterial TPR
  • Bollé Safety - Platinum efficiency demonstration
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 3:09
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 3:09
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Bolle Safety Platinum efficiency demonstration
  • Bollé Safety - Platinum coating
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Bolle Safety Platinum coating
    Specification Sheets
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Bollé Safety Durchsichtige Overall-Schutzbrille >