Learn More
Bollé Safety Superblast Schutzbrille
Schutzbrille für die Industrie
18.30 € - 29.60 €
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
---|---|
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Lens Material | Polycarbonat |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17324870
|
Bollé Safety
SUPBLEPSI |
SUPBLEPSI |
18.30 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17314870
|
Bollé Safety
SUPBLAPSIP |
SUPBLAPSIP |
22.55 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15830274
|
Bollé Safety
SUPBLCLAVE |
SUPBLCLAVE |
26.25 €
1 Paar |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
16802330
|
Bollé Safety
SUPBLCLAV3 |
SUPBLCLAV3. |
29.60 €
1 Paar |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Flexibler, transparenter Rahmen für mehr Komfort
- Intuitive, einfache Montage des Visiers an der Schutzbrille
- PLATINUM™-Beschichtung
Spezifikation
Beschlagfrei, Kratzfest | |
Durchsichtig | |
Schutzbrillen | |
Polycarbonat |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bollé Safety Superblast Schutzbrille