Learn More
Bollé Safety Superblast Schutzbrille Artikelnummer.: 17324870
Zum Warenkorb hinzufügen
Bollé Safety Superblast Schutzbrille
Artikelnummer. 17324870
SUPBLEPSI
Click to view available options
Modell:
SUPBLAPSIP
SUPBLCLAV3.
SUPBLCLAVE
SUPBLEPSI
Artikelnummer. 17324870
Marke: Bollé Safety SUPBLEPSI
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schutzbrille für die Industrie
  • Flexibler und transparenter Rahmen für mehr Komfort
  • Intuitive und einfache Montage des Visiers an der Schutzbrille
  • PLATINUM™-Beschichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Höhe (angloamerikanisch) 2,75 in.
Höhe (metrisch) 7 cm
Form Ergonomischer Sitz
Dicke (angloamerikanisch) 0,078 in.
Dicke (metrisch) 2 mm
Breite (angloamerikanisch) 7 in.
Breite (metrisch) 17,7 cm
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 166 EN 170
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Schutzbrillen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Industrieumgebungen
Rahmenfarbe Blau
Kopfgurtmaterial Nylon, Polyester
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 35,5 cm
Modell SUPBLEPSI
Gewicht (angloamerikanisch) 3,99 oz.
Gewicht (metrisch) 113 g
Material Polycarbonat, PVC
Einwegprodukt Nein
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial PVC
UV-Schutz UV400.
Frame Type Versiegelt
Name des Produkts
Bollé Safety Superblast Schutzbrille >