Learn More
Schwefelsäure min. 95 % d=1.83, SLR, reinst, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Gehäuse 5L
Gehäuse 25L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Spezifikation
Spezifikation
pH | 1 |
Farbe | Farblos |
Schmelzpunkt | 10 °C |
Siedepunkt | 290 °C |
Verpackung | Kunststoffbehälter |
Dampfdruck | 1 mmHg 146 |
Menge | Gehäuse 25L |
Viskosität | 21 mPa bei 25 °C |
Physikalische Form | Flüssig |
Formelmasse | 98.07g/mol |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2526723 | Analysenzertifikat | 13/02/2025 | S/9160/27,S/9160/26,S/9160/25,S/9160/PB17,S/9160/PC17,S/9160/PB15,S/9160/PB21 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sulfuric acid
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefelsäure min. 95 % d=1.83, SLR, reinst, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur