Learn More
Schwefelsäure min. 95 % d=1.83, SLR, reinst, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10667422
Schwefelsäure min. 95 % d=1.83, SLR, reinst, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10667422
2,5 l, Plastikflasche aus HDPE
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Gehäuse 5L
Gehäuse 25L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10667422
Marke: Fisher Chemical S/9160/PB17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Chemical Identifiers
CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oilMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifications
pH 1
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 10 °C
Siedepunkt 290 °C
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Dampfdruck 1 mmHg 146
Menge 2,5 l
Viskosität 21 mPa bei 25 °C
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 98.07g/mol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2526723 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2025 Catalog NumberS/9160/27,S/9160/26,S/9160/25,S/9160/PB17,S/9160/PC17,S/9160/PB15,S/9160/PB21
compliance-icons
Product Identifier
  • Sulfuric acid
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulfuric acid
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Schwefelsäure min. 95 % d=1.83, SLR, reinst, Fisher Chemical >