Learn More
Schwefelpulver, sublimiert, -100 mesh, 0.995, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11347728
Schwefelpulver, sublimiert, -100 mesh, 0.995, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347728
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11347728
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033394.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7704-34-9
Summenformel S
Molekulargewicht (g/mol) 32.06
MDL-Nummer MFCD00085316
InChI-Schlüssel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC-Name Schwefel
SMILES [S]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulphur
Farbe Gelb
Physikalische Form Sublimiertes Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.50%
Zündpunkt 248°C (478°F)
Geruch Schwach
Aussehen Pale yellow powder
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP04L016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/03/2025 Catalog Number033394.36,033394.A3
ChargennummerW11K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2024 Catalog Number033394.36,033394.A3
ChargennummerU28K020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog Number033394.36,033394.A3
ChargennummerU10I023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2022 Catalog Number033394.36,033394.A3
ChargennummerT01I024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/07/2022 Catalog Number033394.36,033394.A3
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfur powder, sublimed
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sulphur
Name des Produkts
Schwefelpulver, sublimiert, -100 mesh, 0.995, Thermo Scientific Chemicals >