Learn More
Schwefelpulver, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11350398
Schwefelpulver, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11350398
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11350398
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043766.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7704-34-9
Summenformel S
Molekulargewicht (g/mol) 32.06
MDL-Nummer MFCD00085316
InChI-Schlüssel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC-Name Schwefel
SMILES [S]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulphur
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Geruch Schwach
Aussehen Pale yellow powder
Dichte 2.07g/cm3
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY21K030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog Number043766.A3,043766.36
ChargennummerY04I046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2022 Catalog Number043766.A3,043766.36
ChargennummerT14E009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043766.A3,043766.36
ChargennummerC12T047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043766.A3,043766.36
ChargennummerH07S028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043766.A3,043766.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulphur powder
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulphur
Name des Produkts
Schwefelpulver, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >