Learn More
Sulfolan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Mischbar mit Wasser, Aceton, Toluol
42.01 € - 408.03 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 126-33-0 |
---|---|
Summenformel | C4H8O2S |
Molekulargewicht (g/mol) | 120.17 |
MDL-Nummer | MFCD00005484 |
InChI-Schlüssel | HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone |
PubChem CID | 31347 |
ChEBI | CHEBI:74794 |
SMILES | O=S1(=O)CCCC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11405543
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13466.30 |
250 g |
42.01 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11495533
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13466.0B |
1000 g |
122.61 €
1000 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11415543
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13466.0I |
5000 g |
408.03 €
5000 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Sulfolane is used as an industrial solvent utilized for the extraction of aromatic hydrocarbons from hydrocarbon mixtures and to purify natural gas. Further, it is used in refineries and the petrochemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenSulfolan wird als industrielles Lösungsmittel zur Extraktion aromatischer Kohlenwasserstoffe aus Kohlenwasserstoffgemischen und zur Reinigung von Erdgas verwendet. Wird darüber hinaus in Raffinerien und der petrochemischen Industrie eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Wasser, Aceton, Toluol und verdünnten Mineralsäuren. Leicht mischbar mit Octanen, Olefinen und Naphthenen.
Hinweise
Mischbar mit Wasser, Aceton, TolueneIn-kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
126-33-0 | |
120.17 | |
HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N | |
31347 | |
O=S1(=O)CCCC1 |
C4H8O2S | |
MFCD00005484 | |
sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone | |
CHEBI:74794 |
Spezifikation
Sulfolane | |
25°C to 28°C | |
285°C | |
99% | |
C4H8O2S | |
MFCD00005484 | |
Hygroskopisch | |
sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone | |
HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N | |
1λ⁶-Thiolan-1,1-dion | |
31347 | |
120.17 |
126-33-0 | |
1.261 | |
166°C (330°F) | |
Weak, Characteristic | |
1.4825 | |
107765 | |
14,8955 | |
Miscible with alcohol,water,acetone,toluene and dilute mineral acids. Slightly miscible with octanes,olefins and naphthenes. | |
O=S1(=O)CCCC1 | |
120.17 | |
CHEBI:74794 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H302
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
Gehäuse H302
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:9; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 204-783-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse XN0700000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Sulfolane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Tetramethylene sulfone
RUO – Research Use Only