Learn More
Sulfolan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495533
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Mischbar mit Wasser, Aceton, Toluol
Sulfolane is used as an industrial solvent utilized for the extraction of aromatic hydrocarbons from hydrocarbon mixtures and to purify natural gas. Further, it is used in refineries and the petrochemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sulfolan wird als industrielles Lösungsmittel zur Extraktion aromatischer Kohlenwasserstoffe aus Kohlenwasserstoffgemischen und zur Reinigung von Erdgas verwendet. Wird darüber hinaus in Raffinerien und der petrochemischen Industrie eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Wasser, Aceton, Toluol und verdünnten Mineralsäuren. Leicht mischbar mit Octanen, Olefinen und Naphthenen.
Hinweise
Mischbar mit Wasser, Aceton, TolueneIn-kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126-33-0
Summenformel C4H8O2S
Molekulargewicht (g/mol) 120.17
MDL-Nummer MFCD00005484
InChI-Schlüssel HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
PubChem CID 31347
ChEBI CHEBI:74794
SMILES O=S1(=O)CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylene Sulfone
Schmelzpunkt 25°C to 28°C
Dichte 1.2606
Siedepunkt 285°C
Flammpunkt 166°C (330°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.4825
Menge 1000 g
Beilstein 107765
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,8955
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,water,acetone,toluene and dilute mineral acids. Slightly miscible with octanes,olefins and naphthenes.
IUPAC-Name Thiolan-1,1-dioxid
Formelmasse 120.17
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulpholane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetramethylene sulphone