Learn More
Suberoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11440428
Suberoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440428
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11440428
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24580.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Suberoyl chloride is used as a reagent to synthesize hydroxyferrocifen hybrid compounds that have antiproliferative activity against triple negative breast cancer cells. It is also used as a cross-linking agent to cross-link Chitosan (C315015) membranes, and also improves the membrane’s integrity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Octandisäuredichlorid wird als Reagenz zur Synthese von Hydroxyferrocifen-Hybridverbindungen verwendet, die eine antiproliferative Aktivität gegen dreifach negative Brustkrebszellen aufweisen. Es wird auch als Crosslinking-Agent für Crosslinking von Chitosan (C315015)-Membranen verwendet und verbessert die Integrität der Membran.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10027-07-3
Summenformel C8H12Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 211.082
MDL-Nummer MFCD00000764
InChI-Schlüssel PUIBKAHUQOOLSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym suberoyl chloride, suberoyl dichloride, suberic acid dichloride, suberyl chloride, suberyl dichloride, acmc-1bonz, octanedioic acid dichloride
PubChem CID 534653
IUPAC-Name Octanedioyl-Dichlorid
SMILES C(CCCC(=O)Cl)CCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Suberoyl chloride
Dichte 1.172
Siedepunkt 162°C to 163°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel ClOC(CH2)6COCl
Brechungsindex 1.468
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 211.09
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251322 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberB24580.06,B24580.14
Chargennummer10215987 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2024 Catalog NumberB24580,B24580.06,B24580.14
ChargennummerJ7515A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24580.06,B24580.14
Chargennummer10215987 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24580.06,B24580.14
Name des Produkts
Suberoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >