Learn More
Suberoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Suberoyl chloride is used as a reagent to synthesize hydroxyferrocifen hybrid compounds that have antiproliferative activity against triple negative breast cancer cells. It is also used as a cross-linking agent to cross-link Chitosan (C315015) membranes, and also improves the membrane’s integrity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Octandisäuredichlorid wird als Reagenz zur Synthese von Hydroxyferrocifen-Hybridverbindungen verwendet, die eine antiproliferative Aktivität gegen dreifach negative Brustkrebszellen aufweisen. Es wird auch als Crosslinking-Agent für Crosslinking von Chitosan (C315015)-Membranen verwendet und verbessert die Integrität der Membran.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
Octandisäuredichlorid wird als Reagenz zur Synthese von Hydroxyferrocifen-Hybridverbindungen verwendet, die eine antiproliferative Aktivität gegen dreifach negative Brustkrebszellen aufweisen. Es wird auch als Crosslinking-Agent für Crosslinking von Chitosan (C315015)-Membranen verwendet und verbessert die Integrität der Membran.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Suberoyl chloride |
Dichte | 1.172 |
Siedepunkt | 162°C to 163°C (15 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Strukturformel | ClOC(CH2)6COCl |
Brechungsindex | 1.468 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |