Learn More
Styrol, 99 %, reinst, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
31.26 € - 417.08 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 100-42-5, 98-29-3 |
---|---|
Summenformel | C8H8 |
Molekulargewicht (g/mol) | 104.15 |
MDL-Nummer | MFCD00008612,MFCD00084450 |
InChI-Schlüssel | PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene |
PubChem CID | 7501 |
ChEBI | CHEBI:27452 |
IUPAC-Name | Styrol |
SMILES | C=CC1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10031380
|
Thermo Scientific Acros
132790100 |
10 mL | Glasflasche |
31.26 €
10 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10021380
|
Thermo Scientific Acros
132790010 |
1 L | Glasflasche |
39.20 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10103190
|
Thermo Scientific Acros
132790025 |
2.5 l | Glasflasche |
52.26 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10398093
|
Thermo Scientific Acros
132790250 |
25 L | Metalltrommel |
417.08 €
25 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
100-42-5, 98-29-3 | |
104.15 | |
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N | |
7501 | |
Styrol |
C8H8 | |
MFCD00008612,MFCD00084450 | |
ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene | |
CHEBI:27452 | |
C=CC1=CC=CC=C1 |
Spezifikation
Styrene | |
100-42-5, 98-29-3 | |
0.9060g/mL | |
31°C | |
98.5% min. (GC) | |
C6H5CH=CH2 | |
MFCD00008612,MFCD00084450 | |
15, 8990 | |
ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene | |
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N | |
Styrol | |
104.15 | |
CHEBI:27452 | |
104.15 | |
99% | |
Flüssigkeit |
Stabilized | |
-31.0°C | |
145.0°C to 146.0°C | |
Echt | |
C8H8 | |
1.5460 to 1.5480 | |
05, 474 | |
0.906 | |
Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone,cs2,ccl4,dissolves organic substances and polymers | |
C=CC1=CC=CC=C1 | |
10 to 20ppm p-tert-butylcatechol | |
7501 | |
0.695 mPa.s (25°C) | |
7mbar at 20°C | |
Extrarein |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.
Schädigt bei Einatmen die Organe, bei längerer oder wiederholter Exposition.
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.<br/
GHS-P-Hinweis
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 202-851-5
- Styrene
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H372-Schädigt die Organe.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
RUO – Nur für Forschungszwecke