Learn More
Cytiva StrepTrap XT Chromatography Column
StrepTrap XP is a column packed with Strep-Tactin™ XT Sepharose resin to purify Strep-tag™ II and Twin-Strep-tag™ recombinant proteins.
247.52 € - 2465.00 €
Spezifikation
Höhe (metrisch) | 25 mm |
---|---|
Säulentyp | Affinitätssäule |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufreinigung rekombinanter Proteine, die mit Strep-tag™ II und Twin-Strep-tag™ getaggt sind |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16522542
|
Cytiva
29401317 |
1 x 1 ml |
247.52 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16456149
|
Cytiva
29401320 |
5 x 1 ml |
620.88 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16466149
|
Cytiva
29401322 |
1 x 5 ml |
586.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16476149
|
Cytiva
29401323 |
5 x 5 ml |
2465.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- For use with Strep-Tactin™ XT Sepharose™
- Prepacked in chromatography columns for convenience
Spezifikation
25 mm | |
Affinitätssäule | |
Aufreinigung rekombinanter Proteine, die mit Strep-tag™ II und Twin-Strep-tag™ getaggt sind |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- StrepTrap XT, 1 x 1 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva StrepTrap XT Chromatography Column