Learn More
Cytiva StrepTrap XT Chromatography Column
Artikelnummer. 16466149 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 16466149
Marke: Cytiva 29401322
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
StrepTrap XP is a column packed with Strep-Tactin™ XT Sepharose resin to purify Strep-tag™ II and Twin-Strep-tag™ recombinant proteins.
  • Zur Verwendung mit Strep-Tactin™ XT Sepharose™
  • Vorgepackt in Chromatographiesäulen für mehr Komfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenbettvolumen 5 mL
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Menge 1 x 5 ml
Höhe (metrisch) 25 mm
Flussrate 5 ml/min
Säulentyp Affinitätssäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung rekombinanter Proteine, die mit Strep-tag™ II und Twin-Strep-tag™ getaggt sind
compliance-icons
Produktidentifikator
  • streptrap XT
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol