Learn More
IBA Lifesciences StrepMAB-Immo-Konjugat
IBA Lifesciences GmbH Proteindetektion mit Strep-tag™-Antikörpern, die für den Nachweis von Strep-tag™ II und Twin-Strep-tag™ in Immunfluoreszenz und FACS entwickelt wurden.
337.00 € - 413.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 0,10 mL |
---|---|
Konzentration | 0,5 mg/mL |
Kitinhalt | Lösung in PBS; 0,01 % NaN3; 1 mg/ml BSA |
Inhalt und Lagerung | Unverdünnt: 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen; verdünnt: -25°bis -15 °C |
Menge | 50 μg |
Produktcode | Marke | Marker oder Farbstoff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Marker oder Farbstoff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16421475
![]() |
IBA Lifesciences
2-1564-050 |
DY-488 |
363.00 €
50 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
16451475
![]() |
IBA Lifesciences
2-1567-050 |
DY-549 | N/A | N/A | N/A | |||||
16481475
![]() |
IBA Lifesciences
2-1570-050 |
DY-649 |
413.00 €
50 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
Beschreibung
StrepMAB-Immo Fluoreszenz-Konjugate sind murine, monoklonale Antikörper mit hoher Affinität, die besonders für den Nachweis von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen in Anwendungen wie ELISA, FACS, Immunhistochemie und Immunzytochemie geeignet sind.Die nahezu irreversible Bindung wird für Fusionsproteine validiert, die einen C- oder N-terminalen Strep-tag™II tragen und eine N-terminale Erweiterung durch einen SerAla Linker (rekombinantes Protein-SA-WSHPQFEK oder SA-WSHPQFEK-rekombinantes Protein) bieten.
Proteine, die Strep-tag™II mit anderen N-terminalen Sequenzen als SerAla enthalten, sind in den bisher getesteten Fällen mit reduzierter Affinität gebunden, der Twin-Strep-tag™ enthält immer den SerAla Linker (WSHPQFEK-GGS-GGGS-GGSA-WSHPQFEK). StrepMAB-Immo ist als Konjugat mit verschiedenen Fluoreszenzfarbstoffen (DY-488, DY-549, DY-649) erhältlich.
Die Absorptions-/Emissionsmaxima der fluoreszierenden Farbstoffe sind:
• Dy-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm
Bitte beachten Sie: Für den Nachweis von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen in westlichen Blots wird die Verwendung von StrepMAB-Classic oder Strep-Tactin™ empfohlen.
Spezifikation
0,10 mL | |
Lösung in PBS; 0,01 % NaN3; 1 mg/ml BSA | |
50 μg | |
Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™ |
0,5 mg/mL | |
Unverdünnt: 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen; verdünnt: -25°bis -15 °C | |
ELISA, FACS, Immunfluoreszenz | |
Monoklonaler Antikörper |