Learn More
IBA Lifesciences StrepMAB-Immo-Konjugat
GREENER_CHOICE
Product Code. 16451475 Shop All IBA Lifesciences Products
Click to view available options
Marker oder Farbstoff:
DY-488
DY-549
DY-649
Unit Size:
50 Mikrogramm
Product Code. 16451475
Brand: IBA Lifesciences 21567050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
IBA Lifesciences GmbH Proteindetektion mit Strep-tag™-Antikörpern, die für den Nachweis von Strep-tag™ II und Twin-Strep-tag™ in Immunfluoreszenz und FACS entwickelt wurden.
StrepMAB-Immo Fluoreszenz-Konjugate sind murine, monoklonale Antikörper mit hoher Affinität, die besonders für den Nachweis von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen in Anwendungen wie ELISA, FACS, Immunhistochemie und Immunzytochemie geeignet sind.
Die nahezu irreversible Bindung wird für Fusionsproteine validiert, die einen C- oder N-terminalen Strep-tag™II tragen und eine N-terminale Erweiterung durch einen SerAla Linker (rekombinantes Protein-SA-WSHPQFEK oder SA-WSHPQFEK-rekombinantes Protein) bieten.
Proteine, die Strep-tag™II mit anderen N-terminalen Sequenzen als SerAla enthalten, sind in den bisher getesteten Fällen mit reduzierter Affinität gebunden, der Twin-Strep-tag™ enthält immer den SerAla Linker (WSHPQFEK-GGS-GGGS-GGSA-WSHPQFEK). StrepMAB-Immo ist als Konjugat mit verschiedenen Fluoreszenzfarbstoffen (DY-488, DY-549, DY-649) erhältlich.
Die Absorptions-/Emissionsmaxima der fluoreszierenden Farbstoffe sind:
• Dy-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm
Bitte beachten Sie: Für den Nachweis von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen in westlichen Blots wird die Verwendung von StrepMAB-Classic oder Strep-Tactin™ empfohlen.
Specifications
Kapazität (metrisch) 0,10 mL
Konzentration 0,5 mg/mL
Kitinhalt Lösung in PBS; 0,01 % NaN3; 1 mg/ml BSA
Inhalt und Lagerung Unverdünnt: 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen; verdünnt: -25°bis -15 °C
Menge 50 μg
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, FACS, Immunfluoreszenz
Ziel Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™
Typ Monoklonaler Antikörper
Marker oder Farbstoff DY-549