Learn More
Buerkle™ Gerader Saugschlauch für Bürkle™ ProfiSampler
Diese Einwegröhrchen können absolut senkrecht in den Behälter eingetaucht werden.
170.00 € - 230.00 €
Spezifikation
Produkttyp | AD |
---|---|
Modell | Gerade |
Gewicht (metrisch) | 0,8 kg |
Außendurchmesser (metrisch) | 6 x 8 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Länge (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Länge (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11862303
|
Buerkle™
5305-1024 |
Schwarz | Für entzündliche Flüssigkeiten der VbF-Gefahrenkategorie AI (elektrisch leitend) | 220 cm | Polyamid |
230.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11892283
|
Buerkle™
5305-1022 |
Transparent | Zur allgemeinen Probenahme | 200 cm | Polyethylen |
170.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Hergestellt aus Polyethylen- oder Polyamidkunststoff
- Polyethylen-Röhrchen für allgemeine Probenahmen, Polyamid-Röhrchen für brennbare Flüssigkeiten der VbF-Gefahrenkategorie AI (elektrisch leitend)
- Durchmesser von 6 x 8 mm
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
AD | |
Gerade | |
0,8 kg | |
6 x 8 mm |