Learn More
Buerkle™ Gerader Saugschlauch für Bürkle™ ProfiSampler
Diese Einwegröhrchen können absolut senkrecht in den Behälter eingetaucht werden.
Marke: Buerkle™ 5305-1024
213.78 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.61950kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Polyethylen- oder Polyamidkunststoff
- Polyethylen-Röhrchen für allgemeine Probenahmen, Polyamid-Röhrchen für brennbare Flüssigkeiten der VbF-Gefahrenkategorie AI (elektrisch leitend)
- Durchmesser von 6 x 8 mm
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
AD | |
Polyamid | |
Schwarz | |
0,8 kg | |
220 cm |
Polyamid | |
Gerade | |
Für entzündliche Flüssigkeiten der VbF-Gefahrenkategorie AI (elektrisch leitend) | |
6 x 8 mm |