Learn More
BRAND™ Gerader Nadelventil-Sperrhahn
Der gerade Nadelventil-Sperrhahn besteht aus Glas und enthält eine Polypropylen-Kappe.
44.95 €
Spezifikation
Typ | Gerader Nadelventil-Sperrhahn |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 0 bis 2,5 mm |
Material | Borosilikatglas 3.3 |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10470863
|
BRAND™
82220 |
Bürette mit 2 bis 50 ml |
44.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10059670
|
BRAND™
82221 |
25 ml-Bürette |
44.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Ventilgehäuse mit Präzisions-Bürettenspitze 3.3 aus Borosilikatglas
- Austauschbare PTFE-Ventilspindel, Kappe aus PP und Rückhaltevorrichtung
- Ventilöffnung von 0 bis 2,5 mm
Spezifikation
Gerader Nadelventil-Sperrhahn | |
0 bis 2,5 mm | |
Borosilikatglas 3.3 |