Learn More
BRAND™ Gerader Nadelventil-Sperrhahn
Der gerade Nadelventil-Sperrhahn besteht aus Glas und enthält eine Polypropylen-Kappe.
Marke: BRAND™ 82220
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ventilgehäuse mit Präzisions-Bürettenspitze 3.3 aus Borosilikatglas
- Austauschbare PTFE-Ventilspindel, Kappe aus PP und Rückhaltevorrichtung
- Ventilöffnung von 0 bis 2,5 mm
Spezifikation
Gerader Nadelventil-Sperrhahn | |
0 bis 2,5 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Bürette mit 2 bis 50 ml |