Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gerader Adapter mit NS-Absperrhahn
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05097003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit NS-Kern und gerader oder gebogener Schlaucholive (90°). Mit oder ohne NS-Hahn mit massivem Glasküken, Bohrung: 2,5mm, hergestellt aus DURAN™- Rohr.
- 4 Ausführungen:
- Mit NS-Kern und gerader Schlaucholive
- Mit NS-Kern und gebogener Schlaucholive
- Mit NS-Kern, NS-Hahn und gerader Schlaucholive
- Mit NS-Kern, NS-Hahn und gebogener Schlaucholive
- Kern: 14/23 NS
- Ausführung: gerade
- Hahn: Ja
Spezifikation
Gerader Adapter mit NS-Absperrhahn | |
Duran Glas | |
NS 24/29 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Gerader Adapter mit NS-Absperrhahn > Konusgröße:NS 24/29
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur