Learn More
Thermo Scientific™ Lagerungsfläschchen und Verschlüsse
Lagern Sie Ihre Proben in diesen Fläschchen, um das Ausbluten von Ionen zu verhindern und gleichzeitig die Probe über ihre gesamte Lebensdauer auf einem konstanten pH-Wert zu halten. Probenlagerungsfläschchen sind von 2 ml bis 40 ml erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ 40-SV
64.91 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11583740
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Lagern Sie Ihre Proben in diesen Fläschchen, um das Ausbluten von Ionen zu verhindern und gleichzeitig die Probe über ihre gesamte Lebensdauer auf einem konstanten pH-Wert zu halten. Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™ Probenlagerungsfläschchen mit Schraubgewinde werden aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) oder 51A Braunglas (Typ 1, Klasse B) hergestellt. Probenlagerungsfläschchen sind von 2 ml bis 40 ml erhältlich.
  • Geschlossene Kappen mit PTFE-Dichtungseinlage zur Probenlagerung
  • PTFE auf Folie/Schaumdichtung bietet hohe chemische Beständigkeit
  • Nicht autoklavierbar
Fläschchen und Verschlüsse können zur Lagerung einzelner Proben oder als unmontierte Komfort-Kits bestellt werden.
Unmontierte Komfort-Kits sparen Zeit bei der Probenvorbereitung.
  • Komfort-Kits mit geschlossenen Kappen enthalten Fläschchen und die entsprechende Menge der zugehörigen Schraubverschlüsse mit vormontierten Septa.
  • Komfort-Kits mit oben offenen Kappen enthalten in Schrumpffolie verpackte Fläschchen und separat verpackte Kappen und Septa in Polybeuteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
24-400 Fläschchen mit Schraubgewinde, 40 ml
Klar
Glas
Flachboden
95 mm
Schraubverschluss
28 mm
28 mm
40 ml
40 ml
100
Nein
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Lagerungsfläschchen und Verschlüsse > 40-ml-Fläschchen mit 20-400 Gewindehals
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.