Learn More
Thermo Scientific™ Lagerungsfläschchen und Verschlüsse
Artikelnummer. p-6062402
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
22 ml
40 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Braun
Clear, Durchsichtig
Durchsichtig
Klar
Weiß
Weiß, Durchsichtig
Weiß, Transparent
Verschlussgröße:
13-425
15-425
15 mm
18-400
18 mm
20 mm
20 – 400
24-400
24 mm
8-425
Menge:
100
100 Fläschchen
100 Kapseln
100 Septen
200
200 (Fläschchen und Kappen sind separat erhältlich)
200 Fläschchen
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
Artikelnummer. 12488676
Marke: Thermo Scientific™ B79991
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lagern Sie Ihre Proben in diesen Fläschchen, um das Ausbluten von Ionen zu verhindern und gleichzeitig die Probe über ihre gesamte Lebensdauer auf einem konstanten pH-Wert zu halten. Probenlagerungsfläschchen sind von 2 ml bis 40 ml erhältlich.
Lagern Sie Ihre Proben in diesen Fläschchen, um das Ausbluten von Ionen zu verhindern und gleichzeitig die Probe über ihre gesamte Lebensdauer auf einem konstanten pH-Wert zu halten. Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™ Probenlagerungsfläschchen mit Schraubgewinde werden aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) oder 51A Braunglas (Typ 1, Klasse B) hergestellt. Probenlagerungsfläschchen sind von 2 ml bis 40 ml erhältlich.
  • Geschlossene Kappen mit PTFE-Dichtungseinlage zur Probenlagerung
  • PTFE auf Folie/Schaumdichtung bietet hohe chemische Beständigkeit
  • Nicht autoklavierbar
Fläschchen und Verschlüsse können zur Lagerung einzelner Proben oder als unmontierte Komfort-Kits bestellt werden.
Unmontierte Komfort-Kits sparen Zeit bei der Probenvorbereitung.
  • Komfort-Kits mit geschlossenen Kappen enthalten Fläschchen und die entsprechende Menge der zugehörigen Schraubverschlüsse mit vormontierten Septa.
  • Komfort-Kits mit oben offenen Kappen enthalten in Schrumpffolie verpackte Fläschchen und separat verpackte Kappen und Septa in Polybeuteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 8-425 Schraubfläschchen, 2 ml
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Clear, Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 2 ml
Basisausführung Flachboden
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Höhe (metrisch) 32 mm
Menge 100 Fläschchen
Typ Schraubverschluss
Verschlussgröße 8-425
Marking Spot Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.