Learn More
Buerkle™ LDPE Deckel für Rundbehälter
Der LDPE Deckel für Rundbehälter ist die perfekte Lösung für Buerkle™ Rundbehälter.
135.00 € - 192.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Deckel |
---|---|
Farbe | Transparent |
Material | LDPE |
Verschlusstyp | Deckel |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10665791
|
Buerkle™
3490-0251 |
25 l-Rundbehälter |
135.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10230093
|
Buerkle™
3490-0301 |
30 l-Rundbehälter |
142.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10434245
|
Buerkle™
3490-0351 |
35 l-Rundbehälter |
157.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10508462
|
Buerkle™
3490-0501 |
50 l-Rundbehälter |
157.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10238540
|
Buerkle™
3490-2001 |
200 l-Rundbehälter |
192.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Der LDPE Deckel für Rundbehälter ist die perfekte Lösung für Buerkle™ Rundbehälter.
Spezifikation
Deckel | |
Transparent | |
LDPE | |
Deckel |