Learn More
Buerkle™ LDPE Deckel für Rundbehälter
Der LDPE Deckel für Rundbehälter ist die perfekte Lösung für Buerkle™ Rundbehälter.
Marke: Buerkle™ 3490-2001
151.06 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21887" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der LDPE Deckel für Rundbehälter ist die perfekte Lösung für Buerkle™ Rundbehälter.
Spezifikation
Deckel | |
LDPE | |
200 l-Rundbehälter |
Transparent | |
Deckel |