Learn More
Fisherbrand™ Storage File Systems
For long-term storage of histology microscope slide and tissue cassette specimens.
212.00 €
Spezifikation
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von histologischen Spezimen
Höhe (metrisch) 100 mm
Material Pappe
Breite (metrisch) 299 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke dimSlideCapacity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke dimSlideCapacity Preis Menge & Verfügbarkeit  
17207820
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
212.00 €
10 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Fisherbrand™ slide and tissue cassette storage boxes provide an economical yet sturdy and secure method for long-term storage of your microscope slide and tissue cassette block specimens.
Our easy to assemble boxes come 10 per case and include 40 drawers/drawer inserts for the slide storage option (4 drawers per file) and 80 drawers/drawer inserts for the tissue block storage option (8 drawers per file).
The coated surface helps to ensure moisture resistance for long-term protection. Each microscope slide storage box holds up to 2000 microscope slides while each tissue block storage box holds up to 500 tissue blocks/cassettes. The unique locking tabs help keep stacked boxes safely secured and stable.
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
100 mm
299 mm
Lagerung von histologischen Spezimen
Pappe