Learn More
Fisherbrand™ Storage File Systems
For long-term storage of histology microscope slide and tissue cassette specimens.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Fisherbrand™ Objektträger- und Gewebekassetten-Aufbewahrungskartons bieten eine wirtschaftliche, aber robuste und sichere Methode für die Langzeitlagerung Ihrer Mikroskopobjektträger- und Gewebekassettenblock-Proben.
Unsere einfach zusammensetzbaren Kartons werden mit 10 pro Karton geliefert und enthalten 40 Schubladen/Schubladeneinsätze für die Objektträgerlagerung (4 Schubladen pro Datei) und 80 Schubladen/Schubladeneinsätze für die Gewebeblocklagerung (8 Schubladen pro Datei).
Die beschichtete Oberfläche sorgt für eine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit zu langfristigem Schutz. Jede Aufbewahrungsbox für Mikroskop-Objektträger hält bis zu 2000 Objektträger, während jede Aufbewahrungsbox für Gewebeblöcke bis zu 500 Gewebeblöcke/Kassetten hält. Die einzigartigen Verriegelungslaschen sorgen dafür, dass gestapelte Kartons sicher und stabil bleiben
Spezifikation
Weiß | |
Lagerung von histologischen Spezimen | |
Ein großer Karton und acht kleine Schubladen | |
299 mm |
500er-Gewebeblock | |
100 mm | |
Pappe |