Learn More
Huenersdorf™ Vorratsbehälter
Marke:  Huenersdorf™ 673300
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17561965
  • 296.00 € / 26 Stück
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Vorratsbehälter
Blau
Stapelbar
Industrie, Handwerk, Haushalt
240 x 145 x 125 mm
146 mm
Polypropylen
Rechteckig
179 kg (3 l)
Lebensmittelecht
240 mm
125 mm