Learn More
Huenersdorf™ Vorratsbehälter
Marke:  Huenersdorf™ 654300
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.75000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10732142
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Vorratsbehälter
Blau
Stapelbar
Lebensmittelechtes RAL
335 x 200 x 150 mm
205 mm
Polystyrol
Rechteckig
6,75 l, 742 kg
Lebensmittelecht
336 mm
154 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers