Learn More
Huenersdorf™ Vorratsbehälter
Marke:  Huenersdorf™ 655400
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10580482
  • 205.00 € / 8 Stück
Verfügbar ab: 27-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Vorratsbehälter
Grün
Stapelbar
Lebensmittelechtes RAL
Lebensmittelecht
485 mm
180 mm
Polystyrol
Rechteckig
19,5 l, 415 kg
Werkstatt, Lager, Haushalt und Büro
485 x 310 x 180 mm
310 mm