Spezifikation
Vorratsbehälter | |
Blau | |
Stapelbar | |
Industrie, Handwerk, Haushalt | |
115 x 100 x 75 mm | |
102 mm |
Polypropylen | |
Rechteckig | |
0,46 l, 168 kg | |
Lebensmittelecht | |
115 mm | |
75 mm |