Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Stopfen für Serumflaschen und -fläschchen: Gerader Stopfenstopper
Bietet luftdichte Abdeckungen
Marke: DWK Life Sciences W224100-173
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Fünf Ausführungen, in rotem Naturkautschuk† oder grauem Butyl
- Die Stopfen mit Flansch werden mit Crimpverschlüssen aus Aluminium befestigt
- Die Stopfen mit Schlitz sowie die Dreifinger-Stopfen eignen sich zum Gefriertrocknen
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
2 cm | |
45 Durometer | |
Grau | |
Gerader Stopfenstopper |
Passend für Serumflaschen und Fläschchen mit Halsöffnungen von 1,3cm Innendurchmesser, 2cm Außendurchmesser | |
Autoklavierbar | |
Butylgummi |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Stopfen für Serumflaschen und -fläschchen: Gerader Stopfenstopper > Flansch, gerader Stopfen; graues Chlorobutyl/45; Innendurchmesser x Außendurchmesser:13 x 20mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur