Learn More
Brand™ 60GR Hahnfett, silikonfrei, Tube
Ideal zum Schmieren von Büretten-Absperrhähnen.
Marke: Brand™ 61610
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einfach mit Mucasol™ zu entfernen
- Gute Grundbeständigkeit und Beständigkeit gegen Säuren
- Betriebstemperaturbereich von −40 °C bis +320 °C
Spezifikation
Schmierstoff | |
Rörchen | |
60 g |
Bürette Absperrhahn | |
-40°bis +320 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ 60GR Hahnfett, silikonfrei, Tube > Kann verwendet werden mit: Zum Schmieren von Bürette-Absperrhähnen und zur Verwendung in Laboren
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur