Learn More
Stigmasterol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
183.92 € - 619.08 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 83-48-7 |
---|---|
Summenformel | C29H48O |
Molekulargewicht (g/mol) | 412.70 |
MDL-Nummer | MFCD00003630 |
InChI-Schlüssel | HCXVJBMSMIARIN-PHZDYDNGSA-N |
Synonym | stigmasterol, stigmasterin, beta-stigmasterol, stigmasta-5,22-dien-3beta-ol, 24s-5,22-stigmastadien-3beta-ol, unii-99wuk5d0y8, stigmasta-5,22e-dien-3beta-ol, stigmasta-5,22-dien-3-beta-ol, 3beta,22e-stigmasta-5,22-dien-3-ol, stigmasta-5,22-dien-3-ol, 3b,22e |
PubChem CID | 5280794 |
ChEBI | CHEBI:28824 |
IUPAC-Name | (1R,3aS,3bS,7S,9aR,9bS,11aR)-1-[(2R,3E,5S)-5-ethyl-6-methylhept-3-en-2-yl]-9a,11a-dimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-ol |
SMILES | CC[C@H](\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10274750
|
Thermo Scientific Acros
132760050 |
5 g | Glasflasche |
183.92 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10133520
|
Thermo Scientific Acros
132760250 |
25 g | Glasflasche |
619.08 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
83-48-7 | |
412.70 | |
HCXVJBMSMIARIN-PHZDYDNGSA-N | |
5280794 | |
(1R,3aS,3bS,7S,9aR,9bS,11aR)-1-[(2R,3E,5S)-5-ethyl-6-methylhept-3-en-2-yl]-9a,11a-dimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-ol |
C29H48O | |
MFCD00003630 | |
stigmasterol, stigmasterin, beta-stigmasterol, stigmasta-5,22-dien-3beta-ol, 24s-5,22-stigmastadien-3beta-ol, unii-99wuk5d0y8, stigmasta-5,22e-dien-3beta-ol, stigmasta-5,22-dien-3-beta-ol, 3beta,22e-stigmasta-5,22-dien-3-ol, stigmasta-5,22-dien-3-ol, 3b,22e | |
CHEBI:28824 | |
CC[C@H](\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)C |
Spezifikation
Stigmasterol | |
83-48-7 | |
Weiß | |
Echt | |
C29H48O | |
15, 8944 | |
− 50.00 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents | |
CC[C@H](\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)C | |
412.70 | |
CHEBI:28824 | |
95% |
95% | |
161.0°C to 170.0°C | |
1% max. | |
94% min. (GC) | |
MFCD00003630 | |
- 50.00 (20.00°C c=2,CHCl3) | |
stigmasterol, stigmasterin, beta-stigmasterol, stigmasta-5,22-dien-3beta-ol, 24s-5,22-stigmastadien-3beta-ol, unii-99wuk5d0y8, stigmasta-5,22e-dien-3beta-ol, stigmasta-5,22-dien-3-beta-ol, 3beta,22e-stigmasta-5,22-dien-3-ol, stigmasta-5,22-dien-3-ol, 3b,22e | |
HCXVJBMSMIARIN-PHZDYDNGSA-N | |
(1R,3aS,3bS,7S,9aR,9bS,11aR)-1-[(2R,3E,5S)-5-ethyl-6-methylhept-3-en-2-yl]-9a,11a-dimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-ol | |
5280794 | |
412.7 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 201-482-7
Produktidentifikator
- Stigmasterol
RUO – Research Use Only