Learn More
Stigmasterol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10133520
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-48-7
Summenformel C29H48O
Molekulargewicht (g/mol) 412.70
MDL-Nummer MFCD00003630
InChI-Schlüssel HCXVJBMSMIARIN-PHZDYDNGSA-N
Synonym stigmasterol, stigmasterin, beta-stigmasterol, stigmasta-5,22-dien-3beta-ol, 24s-5,22-stigmastadien-3beta-ol, unii-99wuk5d0y8, stigmasta-5,22e-dien-3beta-ol, stigmasta-5,22-dien-3-beta-ol, 3beta,22e-stigmasta-5,22-dien-3-ol, stigmasta-5,22-dien-3-ol, 3b,22e
PubChem CID 5280794
ChEBI CHEBI:28824
IUPAC-Name (1R,3aS,3bS,7S,9aR,9bS,11aR)-1-[(2R,3E,5S)-5-ethyl-6-methylhept-3-en-2-yl]-9a,11a-dimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-ol
SMILES CC[C@H](\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Stigmasterol
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt 161.0°C to 170.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 8944
Spezifischer Drehzustand - 50.00 (20.00°C c=2,CHCl3)
Spezifische Drehung − 50.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 412.7
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Stigmasterol