Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Powder Thief
Learn how to prevent cross contamination when sampling when you use a SteriWare™ PowderThief sampler. With a SteriWare™ PowderThief sampler, you can take samples from most free-flowing powders and granules.
Marke: Sampling Systems™ 8060H-502S
Beschreibung
- Der sterile PowderThief zur einmaligen Verwendung ist ideal für die Entnahme repräsentativer Proben von bekannten Stellen innerhalb des pulverförmigen Schüttguts.
- Diese Probenehmer sind in zwei praktischen Längen und für vier Probenvolumina erhältlich.
- Die PowderThief Einweg-Probenehmer sind steril und unsteril erhältlich.
- In einem Reinraum montiert und verpackt
- Einzeln verpackt
- Für den Einmalgebrauch
- Hergestellt aus FDA- und EU-konformem HDPE
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert erhältlich (SAL-Wert 10-6).
Spezifikation
HDPE | |
Ja | |
Einzeln verpackt |
2 ml | |
Steril | |
500 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
069381 | Konformitätsbescheinigung | 20/12/2022 | 8060H-502S |