Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverspatel
BIOPHARMA
Einfache Probenahme und Dispensierung von Pulvern. Der Sampling Systems™ SteriWare™ stabile Einweg-Pulverspatel verfügt über einen speziell entwickelten, abgerundeten Griff zur komfortablen Verwendung und eine robuste Klinge.
Marke:  Sampling Systems™ 8095A-250
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15889461
  • 156.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zonen 0, 1 und 2
  • In 2 verschiedenen Größen und einer Vielzahl von Farben erhältlich
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Einweg-Spatel
250-mm-Klinge
Unsteril
330 mm
Polystyrol
100 Spatel
Weiß
19 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer108066 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/03/2025 Catalog Number8095A-250
Chargennummer117358 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/03/2025 Catalog Number8095A-250
Chargennummer121393 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/03/2025 Catalog Number8095A-250
Chargennummer104449 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/04/2024 Catalog Number8095A-250
Chargennummer110567 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/11/2023 Catalog Number8095A-250
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverspatel > Farbe: Weiß