Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Capsule Counting Trays
BIOPHARMA
Reduce the risk of contamination with SteriWare™ Capsule Counting Trays. Ideal for use in hospitals, manufacturing, and pharmaceutical, these tablet counting trays do not require cleaning.
76.60 € - 118.00 €
Spezifikation
Höhe (metrisch) 12 mm
Länge (metrisch) 260 mm
Material Polypropylen
Breite (metrisch) 130 mm
Verpackungsart Beutel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
17564676
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8444A-1
Unsteril
76.60 €
20 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17574676
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8444A-1S
Steril
118.00 €
20 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Unsere Kapselzähltabletts erleichtern das präzise Sortieren und Zählen.
  • Sie bestehen aus robustem, bruchsicherem PS.
  • Sie eignen sich für alle Kapseln von Größe 2 bis Größe 00.
  • Direkt aus dem heißversiegelten PE-Beutel zu verwenden.
  • Unter Reinraumbedingungen hergestellt und verpackt.
  • Hergestellt aus weißem, lebensmitteltauglichen PS.
  • Entspricht den neuesten FDA- und EU-Lebensmittelanforderungen.
  • BSE/TSE-frei.
  • Steril und unsteril erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
12 mm
Polypropylen
Beutel
260 mm
130 mm