Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Capsule Counting Trays
BIOPHARMA
Reduce the risk of contamination with SteriWare™ Capsule Counting Trays. Ideal for use in hospitals, manufacturing, and pharmaceutical, these tablet counting trays do not require cleaning.
Marke:  Sampling Systems™ 8444A-1S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17574676
  • 118.00 € / 20 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Unsere Kapselzähltabletts erleichtern das präzise Sortieren und Zählen.
  • Sie bestehen aus robustem, bruchsicherem PS.
  • Sie eignen sich für alle Kapseln von Größe 2 bis Größe 00.
  • Direkt aus dem heißversiegelten PE-Beutel zu verwenden.
  • Unter Reinraumbedingungen hergestellt und verpackt.
  • Hergestellt aus weißem, lebensmitteltauglichen PS.
  • Entspricht den neuesten FDA- und EU-Lebensmittelanforderungen.
  • BSE/TSE-frei.
  • Steril und unsteril erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
12 mm
Polypropylen
Steril
260 mm
130 mm
Beutel