Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Disposable Sample Scoop
Diese sterilen Polystyrolschaufeln eignen sich zur Beprobung von Pulver, Granulaten und Pasten. Buerkle™ SteriPlast™ Schaufeln sind optional mit transparenten Deckel erhältlich, um ein steriles und kontaminationsfreies Probenahmeverfahren zu gewährleisten.
Marke: Buerkle™ 5378-1020
88.68 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21792" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit oder ohne transparente Abdeckung zum Schutz der Proben vor Kontaminationen
- Ergonomisch geformter Griff mit leicht angeschrägtem Rand
- Die Schaufel steht waagerecht, sodass beim Absetzen kein Material herausrieselt
- Ideal für Pulver, Granulate und Pasten
- Einzeln verpackt für Einmalanwendungen
- Sterilisiert durch Gammastrahlung
- In vier Größen erhältlich
- Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 (10,000)
Spezifikation
Probenschaufel | |
Nicht autoklavierbar | |
2000 mL | |
Steril |
Polystyrol | |
67,63 oz. | |
Ja | |
Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften |