Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Lebensmittelschaufeln
Zur Probenahme von Pulvern, Granulaten und Pasten. Die Buerkle™ SteriPlast™ Lebensmittelschaufeln werden durch Gammabestrahlung sterilisiert.
Marke: Buerkle™ 5378-3020
92.91 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Verwendung von blauen Werkzeugen trägt somit dazu bei, die Anforderungen der HACCP-Gefahrenanalyse und -bewertung in Bezug auf Fremdkörper zu erfüllen
- Dies ist ein wichtiges Kriterium in der Lebensmittelverarbeitung und -produktion sowie in der Futtermittel- und Pharmaindustrie
- Kann als Teil des HACCP/IFS-Fremdobjektmanagements verwendet werden
- Einzeln verpackt für den Einmalgebrauch
- Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
- Kann von Farbscannern erkannt werden
Compliance
Lebensmittelanforderungen der EU
Spezifikation
Probenehmer | |
Nicht autoklavierbar | |
2000 mL | |
Steril | |
Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften |
Polystyrol | |
67,63 oz. | |
Ja | |
Blau |